Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
EC Number:
429-170-8
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1[C@@H]2CNC[C@H]12
InChI
1S/C10H18N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-8-6-4-11-5-7(6)8/h6-8,11H,4-5H2,1-3H3,(H,12,13)/t6-,7+,8+
InChI key
QIYOMZXJQAKHEK-JIGDXULJSA-N
Gene Information
—
Biochem/physiol Actions
CP-101537 is a MMP inhibitor, candidate drug for myocardial infarction therapy, and antibacterial.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?