Merck
PZ0022
BLI-489 hydrate
≥98% (HPLC), β-lactamase inhibitor, powder
Synonim(y):
6-[(5,6-Dihydro-8H-imidazo[2,1-c][1,4]oxazin-2-yl)methylene]-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid sodium salt hydrate, WAY-185489
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H10N3NaO4S · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
327.29 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
BLI-489 hydrate, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow
solubility
H2O: >20 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
O=C(N1[C@]/2([H])SC=C1C([O-])=O)C2=C\C3=CN4C(COCC4)=N3.[Na+].O
InChI
1S/C13H11N3O4S.Na.H2O/c17-11-8(12-16(11)9(6-21-12)13(18)19)3-7-4-14-10-5-20-2-1-15(7)10;;/h3-4,6,12H,1-2,5H2,(H,18,19);;1H2/q;+1;/p-1/b8-3-;;/t12-;;/m1../s1
InChI key
UAZCFKAYAYJPDM-UVEQJXRBSA-M
Biochem/physiol Actions
BLI-489 is a penem β-lactamase inhibitor, which has shown activity against class A, C, and D β-lactamases. BLI-489 is being tested in combination therapy for drug-resistant bacteria.
BLI-489 is a penem β-lactamase inhibitor.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)