PZ0018
Bazedoxifene acetate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-[4-(2-Azepan-1-yl-ethoxy)benzyl]-2-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-1H-indol-5-ol acetate, TSE-424, WAY-140424, WAY-TSE-424
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 15 mg/mL, clear
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C30H34N2O3.C2H4O2/c1-22-28-20-26(34)12-15-29(28)32(30(22)24-8-10-25(33)11-9-24)21-23-6-13-27(14-7-23)35-19-18-31-16-4-2-3-5-17-31;1-2(3)4/h6-15,20,33-34H,2-5,16-19,21H2,1H3;1H3,(H,3,4)
Klucz InChI
OMZAMQFQZMUNTP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3