Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H41F2N5O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
513.67
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Produkt PZ0002 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Maraviroc, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]-15/D
color
white
solubility
DMSO: >30 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(C)c1nnc(C)n1[C@H]2C[C@@H]3CC[C@H](C2)N3CC[C@H](NC(=O)C4CCC(F)(F)CC4)c5ccccc5
InChI
1S/C29H41F2N5O/c1-19(2)27-34-33-20(3)36(27)25-17-23-9-10-24(18-25)35(23)16-13-26(21-7-5-4-6-8-21)32-28(37)22-11-14-29(30,31)15-12-22/h4-8,19,22-26H,9-18H2,1-3H3,(H,32,37)/t23-,24+,25-,26-/m0/s1
InChI key
GSNHKUDZZFZSJB-QYOOZWMWSA-N
Gene Information
human ... CCR5(1234)
Application
Maraviroc has been used as a C-C chemokine receptor type 5 (CCR5-specific) inhibitor in murine monocyte/macrophage cell line J774A.1, porcine uterine luminal epithelial cells and human lung CD4+ T cells.
Biochem/physiol Actions
Maraviroc is metabolised by cytochrome P450 3A4. The transport and absorption of maraviroc in the intestine and bile is regulated by P-glycoprotein (Pgp). Maraviroc binds to the active site pocket of chemokine receptor CCR5 making the receptor inactive.
Maraviroc is a CCR5 chemokine receptor antagonist and antiretroviral entry inhibitor.
Maraviroc is a CCR5 chemokine receptor antagonist, and antiretroviral entry inhibitor. Maraviroc inhibits HIV entry by blocking interaction of viral coat protein gp120 with the receptor.
Features and Benefits
This compound is featured on the Chemokine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?