Przejdź do
PRS3807
Anti-AIM (ab2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-API6, Anti-Apoptosis inhibitor of macrophages, Anti-CD5 molecule-like, Anti-CD5L, Anti-SPα
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1880,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA (i), IF, IHC, WB
Citations:
-
1880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB2490
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
mouse, human
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CD5L(922)
Immunogen
a 16 amino acid peptide near the amino-terminus of human AIM.
Physical form
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Other Notes
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3807.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA068384PRS3023GW22692
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
chicken
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
UniProt accession no.
O43866
UniProt accession no.
O43866
UniProt accession no.
Q9BXK5
UniProt accession no.
P08174
technique(s)
immunofluorescence: suitable, indirect ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL, immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)