Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2030,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2030,00 zł
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
technique(s)
ChIP: 1- 5 μg, immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg, western blot: 1:2,000-1:10,000
accession no.
Q03164
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rabbit ... MLL1(4297)
General description
Immunogen
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form affinity isolated antibody | antibody form IgG fraction of antiserum |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| Gene Information rabbit ... MLL1(4297) | Gene Information human ... MLL3(58508) | Gene Information human ... MLL2(8085) | Gene Information human ... MLL3(58508) |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?