PLA0030
Rabbit anti-TopBP1 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonim(y):
DNA topoisomerase II-beta-binding protein 1, DNA topoisomerase II-binding protein 1, KIAA0259, TOP2BP1, TopBP1
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klasa czystości
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000-1:10,000
nr dostępu
NP_008958.1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
rabbit ... TopBP1(11073)
Immunogen
Postać fizyczna