Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7690,00 zł |
Informacje o tej pozycji
7690,00 zł
Quality Segment
packaging
pkg of 1 plates
manufacturer/tradename
IROA Technologies
plate size
96 wells
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Features and Benefits
Preparation Note
Other Notes
To download the software package, visit sigma.com/mlsdiscovery.
To view the MLSDiscovery Video visit: MLSDiscovery Tutorial Video.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| packaging pkg of 1 plates | packaging pkg of 1 plates | packaging pkg of 1 plates | packaging pkg of 1 plates |
| manufacturer/tradename IROA Technologies | manufacturer/tradename IROA Technologies | manufacturer/tradename IROA Technologies | manufacturer/tradename IROA Technologies |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| plate size 96 wells | plate size 96 wells | plate size 96 wells | plate size 96 wells |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1A - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
target_organs
Blood,Liver,Kidney, Peripheral nervous system, Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?