Przejdź do
P9917
Poly-D-glutamic acid sodium salt
mol wt 2,000-15,000
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
form
powder
mol wt
2,000-15,000
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C5H9NO4.Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
LPUQAYUQRXPFSQ-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Molecular weight based on viscosity.
Other Notes
For additional technical information on polyamino acids please visit the Polyamino acid FAQ resource.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)