Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 681,00 zł |
0.5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 995,00 zł |
Informacje o tej pozycji
681,00 zł
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
phycoerythrin (R-PE) conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
technique(s)
indirect immunofluorescence: 1:20
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| technique(s) indirect immunofluorescence: 1:20 | technique(s) immunoelectrophoresis: suitable | technique(s) immunoelectrophoresis: suitable | technique(s) indirect immunofluorescence: 1:20 |
| conjugate phycoerythrin (R-PE) conjugate | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate phycoerythrin (R-PE) conjugate |
| biological source goat | biological source goat | biological source goat | biological source rabbit |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| form buffered aqueous solution | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form buffered aqueous solution |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Rabbit IgG (whole molecule)−R-Phycoerythrin antibody produced in goat
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?