Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
powder
Quality Segment
mol wt
1,000-5,000
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)
InChI key
QNAYBMKLOCPYGJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Molecular weight determined by mass spectrometry
Other Notes
For additional technical information on polyamino acids please visit the Polyamino acid FAQ resource.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?