Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 558,00 zł |
4 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1820,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
K2HPO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.18
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
MDL number:
558,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócsterility
0.2 μm filtered
Quality Segment
form
liquid
concentration
1.0 M
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
[O-]P([O-])(O)=O.[K+].[K+]
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Application
Potassium phosphate dibasic solution has been used to prepare convenient stock solution for making phosphate buffers.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 1.0 M | description meets USP testing specifications | description reagent grade, ≥98.0% | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| concentration 1.0 M | concentration - | concentration - | concentration - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| form liquid | form granular | form powder | form - |
| sterility 0.2 μm filtered | sterility - | sterility - | sterility - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?