Merck
P8419
5-n-Propyluracil
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H10N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.17
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
SMILES string
CCCC1=CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-2-3-5-4-8-7(11)9-6(5)10/h4H,2-3H2,1H3,(H2,8,9,10,11)
InChI key
JHEKLAXXCHLMNM-UHFFFAOYSA-N
Application
5-n-Propyluracil is used as a reagent for the synthesis of anti-HIV drugs of the 5-propyluracil class.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)