Merck
P8272
5β-Pregnane-3α,21-diol-11,20-dione
Synonim(y):
11-Dehydrotetrahydrocorticosterone, 3α,21-Dihydroxy-5β-pregnane-11,20-dione, THA
Informacje o tej pozycji
EC Number:
209-295-2
UNSPSC Code:
12352200
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)