Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3700,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121500
Volume:
0.05-3 μL , adjustable in 0.05 μL increment
Packaging:
pack of 1 ea
3700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócfeature
electronic: no, single-channel
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 3-000-203
volume
0.05-3 μL , adjustable in 0.05 μL increment
General description
For loading gel sample slots 0.4 mm or larger (0.2 mm with optional tips). Uses disposable, flexible, autoclavable, precision tapered polycarbonate tips (T5151 and T5026); plunger does not contact sample.
Includes 6 tips (0.34 mm O.D.), two replacement O-rings, and one plastic spacer.
Includes 6 tips (0.34 mm O.D.), two replacement O-rings, and one plastic spacer.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description volume 0.05-3 μL , adjustable in 0.05 μL increment | description dispenses up to 100 μL | description volume 20-200 μL | description volume 100-1000 μL |
| manufacturer/tradename Drummond Scientific 3-000-203 | manufacturer/tradename Drummond Scientific 3-000-752 | manufacturer/tradename Nichiryo 00-NPC-200 | manufacturer/tradename Nichiryo 00-NPC-1000 |
| volume 0.05-3 μL , adjustable in 0.05 μL increment | volume - | volume 200 μL | volume 1000 μL |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| feature electronic: no | feature - | feature electronic: no, single-channel | feature electronic: no, single-channel |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?