Przejdź do zawartości
P7139
Oleyl palmitate
~99%
Synonim(y):
Palmitic acid oleyl ester
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H66O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
506.89
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
220-817-8
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
~99%
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)