Merck
P7107
Prolactin-releasing Peptide Fragment 12-31 human
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
PrRP20
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C104H158N32O26
Masa cząsteczkowa:
2272.57
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97% (HPLC)
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... PRLH(51052)
Biochem/physiol Actions
PrRP agonist that stimulates the release of prolactin from the anterior pituitary.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)