Przejdź do
P6905
Polythymidylic acid sodium salt
synthetic (organic), powder
Synonim(y):
Poly(dT)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1700,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.51
MDL number:
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Storage temp.:
−20°C
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Polythymidylic acid sodium salt, homopolymer
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
form
powder
storage temp.
−20°C
Application
Polythymidylicacid sodium salt has been used as a control to compare with poly(A) in aforce-extension experiment to investigate differences in mechanical properties. Polythymidylic acid (Poly(dT)) may be used to study the characteristics of single-stranded DNA binding proteins.
Biochem/physiol Actions
Polythymidylicacid, also known as poly-deoxythymidine (poly-dT), has various applications inmolecular biology research. One of its most common uses is for mRNApurification, where it is utilized to isolate mRNA from a mixture of RNAmolecules for the preparation of cDNA libraries. In addition, poly-dT can beused as a tool for the detection of microbial contamination in water samples.It can also be used for the purification of mRNA-protein fusion molecules inmRNA Display selections.
Other Notes
One unit will yield an A260 of 1.0 in 1.0 ml of water (1 cm light path).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P0883P9764P1537
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)