Merck
P6462
Protein Tyrosine Phosphatase Substrate Monophosphate
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
[pTyr1146]-Insulin Receptor fragment 1142-1153, PTPase Substrate Phosphate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C72H108N19O27P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1702.71
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.84
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥97% (HPLC)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
Other Notes
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)