Przejdź do
P6285
17α,20β-Dihydroxy-4-pregnen-3-one
synthetic (organic), ≥98% (HPLC), Maturation inducing hormone, crystalline
Synonim(y):
17α,20β-Dihydroxyprogesterone, 17α-Hydroxy-20β-dihydroprogesterone, 4-Pregnene-17α,20β-diol-3-one, Maturation Inducing hormone (MIF)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
265,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
771,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1320,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H32O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
332.48
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
crystalline
265,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
17α,20β-Dihydroxy-4-pregnen-3-one, crystalline
biological source
synthetic (organic)
assay
≥98% (HPLC)
form
crystalline
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
O=C1CC[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(O)[C@@H](C)O)=C1
InChI
1S/C21H32O3/c1-13(22)21(24)11-8-18-16-5-4-14-12-15(23)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h12-13,16-18,22,24H,4-11H2,1-3H3/t13-,16-,17+,18+,19+,20+,21+/m1/s1
InChI key
MASCESDECGBIBB-FSHQYNQFSA-N
Application
17α,20β-Dihydroxy-4-pregnen-3-one has been used as a fish pheromone candidate to study its effect on ciliated and microvillous olfactory receptor neurons.[1] It has also been used as a chemical stimulant to study the behavioral and hormonal responses in focal male cichlid fish.[2]
Biochem/physiol Actions
17α,20β-Dihydroxy-4-pregnen-3-one, also known as maturation-inducing hormone (MIH) or DHP, is the most potent steroid for inducing final oocyte maturation in several species of fish.[3] DHP as a progestin regulates spermiation, improves sperm motility and acts as a pheromone in male cyprinids.[4]
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)