Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-639-8
Beilstein/REAXYS Number:
80142
MDL number:
Assay:
≥97%
Produkt P5520 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97%
drug control
USDEA Schedule IV
density
0.994 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CC1OC(C)OC(C)O1
InChI
1S/C6H12O3/c1-4-7-5(2)9-6(3)8-4/h4-6H,1-3H3
InChI key
SQYNKIJPMDEDEG-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in:
- Modified Sanford reaction
- Synthesis of N-arylbenzoquinaldinium derivatives with antimicrobial activity
- Hydroformylation of alkenylamines
- Studies of molecules with inhibitory activity against HIV-1 integrase
- Irregular Wittig reactions for the formation of α-hydroxyketones
Biochem/physiol Actions
Hypnotic with rapid onset; anticonvulsant at high doses; used to treat delirium tremors
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Paraldehyde
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
75.2 °F - closed cup
flash_point_c
24 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?