Przejdź do
P5266
1,3-Propanedithiol
Synonim(y):
1,3-Dimercaptopropane, Trimethylene dimercaptan
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HS(CH2)3SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.23
EC Number:
203-706-9
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1071197
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
>1 (vs air)
vapor pressure
5 mmHg ( 37.7 °C)
refractive index
n20/D 1.539 (lit.)
bp
169 °C (lit.)
mp
−79 °C (lit.)
density
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
SCCCS
InChI
1S/C3H8S2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2
InChI key
ZJLMKPKYJBQJNH-UHFFFAOYSA-N
pictograms
FlameSkull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
138.2 °F - closed cup
flash_point_c
59 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-80-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)