Merck
P4240
1,2-Dipalmitoylphosphatidylinositol 3,4,5-trisphosphate tetrasodium salt
≥98%
Synonim(y):
1-(1,2-Dihexadecanoylphosphatidyl)inositol-3,4,5-trisphosphate tetrasodium salt, PtdIns-(3,4,5)-P3 (1,2-Dipalmitoyl) tetrasodium salt
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C41H78Na4P4O22
Masa cząsteczkowa:
1138.90
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352207
Assay:
≥98%
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Proposed as signal transduction modulator.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)