Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1820,00 zł 1547,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C80H138N26O24S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1912.24
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
1547,00 zł
Cena katalogowa1820,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócApplication
Control used in the study of the biological activity of prion protein.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥85% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form solid | form - | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - |
| Gene Information human ... PRNP(5621) | Gene Information human ... PRNP(5621) | Gene Information human ... PRNP(5621) | Gene Information human ... PRNP(5621) |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?