Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H50N2O3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
511.18
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
powder
lipid type
phosphoglycerides
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@H](CN1CCOCC1)[C@H](O)c2ccccc2
InChI
1S/C29H50N2O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-17-20-28(32)30-27(25-31-21-23-34-24-22-31)29(33)26-18-15-14-16-19-26/h14-16,18-19,27,29,33H,2-13,17,20-25H2,1H3,(H,30,32)/t27-,29-/m1/s1
InChI key
OFBANDBMHLEMFA-XRKRLSELSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?