Merck
P3905
pGlu-His-Pro
≥97% (TLC)
Synonim(y):
TRH, Thyrotropin releasing hormone
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H21N5O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
363.37
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97% (TLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)C1CCCN1C(=O)C(Cc2cnc[nH]2)NC(=O)C3CCC(=O)N3
Gene Information
mouse ... Trhr(22045)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)