Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
115.13
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Nazwa produktu
Poly-L-proline, mol wt >30,000
form
powder
Quality Segment
mol wt
>30,000
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)C1CCCN1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)
InChI key
ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Molecular weight based on viscosity.
Other Notes
For additional technical information on polyamino acids please visit the Polyamino acid FAQ resource.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly-L-proline
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?