Merck
P3395
Pentachloronitrobenzene
99% (GC)
Synonim(y):
PCNB, Quintozene
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6Cl5NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
295.33
EC Number:
201-435-0
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1914324
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
99% (GC)
mp
140-143 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6Cl5NO2/c7-1-2(8)4(10)6(12(13)14)5(11)3(1)9
InChI key
LKPLKUMXSAEKID-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pentachloronitrobenzene
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)