Przejdź do
P3144
D-Phe-Val-p-nitroanilide
protease substrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H24N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
384.43
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
MDL number:
Produkt P3144 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C(NC(=O)C(N)Cc1ccccc1)C(=O)Nc2ccc(cc2)N(=O)=O
InChI
1S/C20H24N4O4/c1-13(2)18(20(26)22-15-8-10-16(11-9-15)24(27)28)23-19(25)17(21)12-14-6-4-3-5-7-14/h3-11,13,17-18H,12,21H2,1-2H3,(H,22,26)(H,23,25)
InChI key
MFFZQZIWTDHXEY-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)