Merck
P3127
PTH-valine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H14N2OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.32
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C1NC(=S)N(C1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H14N2OS/c1-8(2)10-11(15)14(12(16)13-10)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10H,1-2H3,(H,13,16)
InChI key
HEIKHJHSVLQGGN-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)