Merck
P3066
DL-Pantoyltaurine sodium salt
≥90% (TLC)
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H16NO6SNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
277.27
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥90% (TLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].CC(C)(CO)C(O)C(=O)NCCS(O)(=O)=O
Other Notes
Sulfonic acid analog of pantothenic acid.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)