Przejdź do
P2621
Phosphomannose Isomerase from Escherichia coli
recombinant, expressed in E. coli, ammonium sulfate suspension, ≥50 units/mg protein
Synonim(y):
D-Mannose-6-phosphate ketol-isomerase, Mannose Phosphate Isomerase, PMI
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
961,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3640,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Numer WE:
MDL number:
Specific activity:
≥50 units/mg protein
Recombinant:
expressed in E. coli
961,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
form
ammonium sulfate suspension
specific activity
≥50 units/mg protein
storage temp.
2-8°C
Application
PMI is used to study cell wall synthesis and energy production. PMI has been used to study how EDTA and metal ions, such as Zn++, Co++, Fe++, Mn++ and Cu++., can affect recovery and thermal stability. It may be used to study PMI′s effect on various alginate biosynthetic enzymes such as phosphomannomutase (PMM), GDP-mannose pyrophosphorylase (GMP), and GDP-mannose dehydrogenase (GMD).
Biochem/physiol Actions
Phosphomannose Isomerase (PMI) catalyses the interconversion of mannose 6-phosphate (Man-6-P) and fructose 6-phosphate (Fru-6-P), which provides a link between glucose metabolism and mannosylation.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Physical form
Supplied as a suspension in 3.2 M ammonium sulfate
Other Notes
One unit will convert 1.0 μmole of D-mannose 6-phosphate to D-fructose 6-phosphate per min at pH 7.6 at 25 °C, using a coupled enzyme system with phosphoglucose isomerase and glucose-6-phosphate dehydrogenase.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T2507P5381T2391
description
recombinant, expressed in E. coli, ammonium sulfate suspension, ≥50 units/mg protein
description
Type I, ammonium sulfate suspension, ~10,000 units/mg protein
description
Type III, ammonium sulfate suspension, ≥400 units/mg protein (biuret)
description
Type III-S, ammonium sulfate suspension, ≥4,000 units/mg protein
specific activity
≥50 units/mg protein
specific activity
~10,000 units/mg protein
specific activity
≥400 units/mg protein (biuret)
specific activity
≥4,000 units/mg protein
form
ammonium sulfate suspension
form
ammonium sulfate suspension
form
ammonium sulfate suspension
form
ammonium sulfate suspension
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
-
recombinant
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)