Przejdź do
P2317
10X PCR Buffer without MgCl2
Optimized for routine PCR without MgCl2
Synonim(y):
Magnesium-free PCR buffer
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1.5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
187,00 zł
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
336,00 zł
1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
385,00 zł
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
608,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41106306
187,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
feature
PCR Additives
technique(s)
PCR: suitable
color
colorless
application(s)
agriculture
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
10X PCR Buffer II was tested at a final concentration of 1X (10mM Tris-HCl, pH 8.3 at 25 °C, 50mM KCl), in reactions containing 1-4mM MgCl2, each dNTP at 200 μM, primers defining an approximately 500 base pair region of λ DNA at 1.0μM each, λ DNA template at 1ng/100μL, and Taq DNA polymerase at 2.5 units/100μL. The reaction underwent 25 cycles of 94 °C to denature the double stranded DNA, 55 °C to anneal the DNA segments and 72 °C to extend the DNA segments. Following electrophoresis of the reaction products in 1.5% agarose gel, a single band of approximately 500 base pairs was visualized for PCRs containing 1-1.5mM MgCl2.
Application
10× PCR Buffer without MgCl2 has been used with Sigma′s PCR enzymes.[1][2]
10X PCR Buffer without MgCl2 has been used as a component of polymerase chain reaction (PCR) amplification mixture for the mycotoxigenic mould DNA, parasite DNA and Fusarium oxysporum DNA amplification.It has also been used as a component of the PCR mix for the amplification of nuclear ribosomal internal transcribed spacer (ITS2) and the partial ribulose-1,5 bisphosphate carboxylase/oxygenase large subunit rbcl gene for molecular and morphological characterization of Ulva sp from the Persian Gulf.
Features and Benefits
  • This product is tested for the absence of DNase and RNase.
  • Suitable for use with magnesium chloride.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)