Przejdź do
P1925
Protein A–Agarose macrobeads
aqueous suspension
Synonim(y):
Protein A resin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4640,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106500
NACRES:
NA.56
MDL number:
Form:
aqueous suspension
4640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
aqueous suspension
Quality Segment
extent of labeling
~6 mg per mL
matrix activation
cyanogen bromide
matrix spacer
1 atom
capacity
~6 mg/mL binding capacity (human IgG)
storage temp.
2-8°C
General description
Protein A is an immunoglobulin (Ig)-binding protein that might be suitable for low-pressure antibody isolation.[1] It is used to purify large amounts of IgG[1] and binds to the Fc part of the antibody at the CH2–CH3 interface. Protein A-agarose is used for affinity chromatography, antibody purification and characterization, and protein A, G and L resins.
Application
Protein A–Agarose macrobeads has been used in immunoprecipitation.[2] It has been used to study the effects of protein A immunoadsorption in patients with chronic dilated cardiomyopathy as well as to study multiple sclerosis and gastric cancer.
Physical form
Suspension in 0.9% NaCl containing 15Mm Sodium Azide
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P715569704E2513
form
aqueous suspension
form
cell suspension
form
liquid
form
aqueous suspension
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
-
capacity
~6 mg/mL binding capacity (human IgG)
capacity
≥1.2 mg/mL binding capacity (human IgG)(suspension.)
capacity
-
capacity
-
matrix spacer
1 atom
matrix spacer
-
matrix spacer
-
matrix spacer
-
matrix activation
cyanogen bromide
matrix activation
-
matrix activation
-
matrix activation
cyanogen bromide
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)