Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 259,00 zł |
100 ea | Przewidywany termin wysyłki14 września 2026zSchnelldorf Distribution | 986,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
40161500
Material:
PETG
259,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
PETG
sterility
sterile; γ-irradiated
L × W × H
11.4 cm × 8.6 cm × 6.4 cm
application(s)
agriculture
General description
These trays are sterile, disposable plant cell culture vessels made of PETG. They are ideal for numerous plant cell culture applications, such as high throughput screening.
Packaging
Packaged with sterile lids and trays/case in each box.
Legal Information
Phytatray is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material PETG | material PETG | material (recycled polyethylene terephthalate - RPET) | material polypropylene and polyethylene |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) - |
| sterility sterile; γ-irradiated | sterility sterile; γ-irradiated | sterility sterile; γ-irradiated | sterility - |
| L × W × H 11.4 cm × 8.6 cm × 6.4 cm | L × W × H 11.4 cm × 8.6 cm × 10.2 cm in. | L × W × H 9.5 cm × 9.5 cm × 10.5 cm | L × W × H - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?