Merck
P1547
Palmitoleyl alcohol
≥98% (capillary GC)
Synonim(y):
cis-9-Hexadecenol
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H32O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.42
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
233-831-4
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (capillary GC)
lipid type
omega FAs
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCC\C=C/CCCCCCCCO
InChI
1S/C16H32O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h7-8,17H,2-6,9-16H2,1H3/b8-7-
InChI key
LBIYNOAMNIKVKF-FPLPWBNLSA-N
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)