Przejdź do zawartości
P1510
Petroselinyl alcohol
liquid
Synonim(y):
cis-6-Octadecen-1-ol
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H36O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.48
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCO
InChI
1S/C18H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h12-13,19H,2-11,14-18H2,1H3/b13-12-
InChI key
TVPWKOCQOFBNML-SEYXRHQNSA-N
Packaging
Sealed ampule.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)