Przejdź do
P1130
Pro-Leu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
786,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H20N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.29
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
786,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)CC(NC(=O)C1CCCN1)C(O)=O
InChI
1S/C11H20N2O3/c1-7(2)6-9(11(15)16)13-10(14)8-4-3-5-12-8/h7-9,12H,3-6H2,1-2H3,(H,13,14)(H,15,16)
InChI key
ZKQOUHVVXABNDG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Pro-Leu is a dipeptide.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L2752C1141L9625
description
-
description
-
description
-
description
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
>98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
color
white
color
white to off-white
color
white
color
white
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is this L-Pro-L-Leu or a racemate?
    1 answer
    1. It is L-Pro-L-Leu.