Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 566,00 zł |
Informacje o tej pozycji
566,00 zł
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
whole antiserum
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
contains
15 mM sodium azide
technique(s)
indirect ELISA: 1:40,000, quantitative precipitin assay: 2.8 mg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate peroxidase conjugate | conjugate unconjugated | conjugate peroxidase conjugate |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source goat | biological source rabbit |
| antibody form whole antiserum | antibody form affinity isolated antibody | antibody form whole antiserum | antibody form affinity isolated antibody |
| technique(s) indirect ELISA: 1:40,000, quantitative precipitin assay: 2.8 mg/mL | technique(s) direct ELISA: 1:40,000, dot blot: 1:150,000 (chemiluminescent) | technique(s) indirect ELISA: 1:150,000, quantitative precipitin assay: 15.0 mg/mL | technique(s) direct ELISA: 1:50,000-1:80,000, dot blot: 1:50,000-1:100,000 (chemiluminescent), immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:400-1:800 |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?