Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115604
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
epoxy shaft
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Ohaus® 83033967
pH measuring range
0.00-14 pH unit
temperature measuring range
0.0-80 °C
compatibility
all Ohaus Starter bench and portable meters
General description
All electrodes include a temperature sensor, which powers automatic temperature compensation and ensures accurate measurements.
Application
pH, reference, oxidation-reduction potential (ORP), conductivity, dissolved oxygen (DO), temperature measurement
Features and Benefits
Can be used in conjunction with all Starter bench and portable meters
Legal Information
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ohaus® pH Electrode
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?