Przejdź do
O9639
Oridonin
≥98% (HPLC), Apoptosis inducer, solid
Synonim(y):
7a,20-Epoxy-1a,6b,7,14-tetrahydroxy-Kaur-16-en-15-one, Isodonol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
586,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2320,00 zł
1972,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H28O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
364.43
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
586,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Oridonin, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1[C@]2([C@]43[C@H]([C@]5([C@H]([C@@H]2O)C(CC[C@@H]5O)(C)C)C1)CC[C@H]([C@H]4O)C(=C)C3=O)O
InChI
1S/C20H28O6/c1-9-10-4-5-11-18-8-26-20(25,19(11,14(9)22)15(10)23)16(24)13(18)17(2,3)7-6-12(18)21/h10-13,15-16,21,23-25H,1,4-8H2,2-3H3/t10-,11-,12-,13+,15+,16-,18+,19-,20+/m0/s1
InChI key
SDHTXBWLVGWJFT-XKCURVIJSA-N
Biochem/physiol Actions
Oridonin has potent anti-tumor activity. Oridonin targets AE (AML1-ETO) oncoprotein. Exposure to oridonin induces apoptosis in AE-bearing leukemic cells through the activation of intrinsic apoptotic pathway and triggering a caspase-3-mediated degradation of AE at D188. The compound also prolonged the lifespan of C57 mice bearing truncated AE-expressing leukemic cells without side effects like suppression of bone marrow or reduction of body weight of animals, and exerted synergic effects while combined with cytosine arabinoside. Additionally, oridonin inhibited tumor growth in nude mice inoculated with t(8;21)-harboring Kasumi-1 cells.
Oridonin has potent anti-tumor activity; targets AE oncoprotein.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G7795T3077N129
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: ≥2 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
H2O: >10 mg/mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oridonin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)