Przejdź do
O9637
Oxaprozin
solid
Synonim(y):
4,5-Diphenyl-2-oxazolepropanoic acid, Daypro
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
548,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H15NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
293.32
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
244-296-1
MDL number:
Form:
solid
548,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
SMILES string
OC(=O)CCc1nc(-c2ccccc2)c(o1)-c3ccccc3
InChI
1S/C18H15NO3/c20-16(21)12-11-15-19-17(13-7-3-1-4-8-13)18(22-15)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2,(H,20,21)
InChI key
OFPXSFXSNFPTHF-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
Oxaprozin is a non-steroidal anti-inflammatory drug prescribed for rheumatoid arthritis (RA) and osteoarthritis (OA).[1] Oxaprozin binds to albumin. It inhibits arachidonic acid pathway.[1] Oxaprozin has anti-inflammatory property and is an effective inhibitor of cyclooxygenase enzymes, COX-1 and COX-2.
Application
Anti-inflammatory
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1482207SML0338PHR3217
Oxaprozin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1482207
Oxaprozin
description
solid
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
≥98% (HPLC)
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
form
solid
form
-
form
powder
form
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Gene Information
human ... PTGIR(5739), PTGS1(5742), PTGS2(5743)
Gene Information
human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743)
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oxaprozin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)