Przejdź do zawartości
O8751
Oxalic acid diammonium salt hydrate
Synonim(y):
Ammonium oxalate, Ethanedioic acid diammonium salt
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H2O4 · 2NH3 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.11
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-202-3
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
SMILES string
N.OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4.2H3N.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H3;1H2
InChI key
MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)