Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
EC Number:
232-625-1
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Specific activity:
≥300 units/mg protein
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
≥300 units/mg protein
composition
Protein, ≥65% Lowry
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Physical form
Lyophilized powder contains Tris buffer salts
Other Notes
One unit will form 1.0 μmole of citrulline from ornithine and carbamyl phosphate per min at pH 8.5 at 37 °C.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?