Merck
O1883
trans-13-Octadecenoic acid
~99% (GC)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H34O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.46
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
~99% (GC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCC\C=C\CCCCCCCCCCCC(O)=O
Packaging
Sealed ampule under argon.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)