Przejdź do
O0250
(±)-Octopamine hydrochloride
≥95%, α-adrenoceptor agonist, solid
Synonim(y):
α-(Aminomethyl)-4-hydroxybenzyl alcohol hydrochloride, (±)-1-(4-Hydroxyphenyl)-2-amino­ethanol hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
164,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
481,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
823,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOC6H4CH(CH2NH2)OH · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.64
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
212-216-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3915414
164,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
(±)-Octopamine hydrochloride, ≥95%, solid
Quality Segment
assay
≥95%
form
solid
color
white to off-white
mp
~170 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: soluble
SMILES string
Cl[H].NCC(O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H11NO2.ClH/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6;/h1-4,8,10-11H,5,9H2;1H
InChI key
PUMZXCBVHLCWQG-UHFFFAOYSA-N
General description
Octopamine is a biogenic amine, which functions as a neurotransmitter, neuromodulator and neurohormone. It is used to regulate various behaviors, such as learning, memory and aggression. Octopamine is present in mammalian tissues, human urine and invertebrates.
Application
(±)-Octopamine hydrochloride has been used:
  • for neurotransmitter assays
  • to rupture the encased oocyte into the oviduct
  • to specifically induce dramatic assembly of reflectin
  • to identify central octopamine receptor-expressing neurons (OARNs) involved in aggression in Drosophila
Biochem/physiol Actions
α-adrenoceptor agonist; invertebrate neurotransmitter.
Disclaimer
hygroscopic - handle under Argon
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
6863134198SAB4500548
description
≥95%, solid
description
analytical standard
description
VETRANAL®, analytical standard
description
affinity isolated antibody
assay
≥95%
assay
≥98.0% (GC)
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
-
form
-
form
buffered aqueous solution
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
human ... ADRA2A(150)
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
mp
~170 °C (dec.) (lit.)
mp
~170 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (±)-Octopamine hydrochloride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)