Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H21N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
311.38
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN(CC)CCN1C(=O)c2cccc3cc(N)cc(C1=O)c23
InChI
1S/C18H21N3O2/c1-3-20(4-2)8-9-21-17(22)14-7-5-6-12-10-13(19)11-15(16(12)14)18(21)23/h5-7,10-11H,3-4,8-9,19H2,1-2H3
InChI key
QDFFNSUDGUZZSJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
NSC308848 is a small molecular transcription factor inhibitor.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?