Przejdź do zawartości
N8755
4-Nitrophenyl β-D-galact­uronide
Synonim(y):
p-Nitrophenyl β-D-galacto­pyran­osid­uronic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H13NO9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
315.23
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1C(O)C(OC(C1O)C(O)=O)Oc2ccc(cc2)N(=O)=O
InChI
1S/C12H13NO9/c14-7-8(15)10(11(17)18)22-12(9(7)16)21-6-3-1-5(2-4-6)13(19)20/h1-4,7-10,12,14-16H,(H,17,18)
InChI key
QSUILVWOWLUOEU-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)