Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
15 vials | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3840,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3840,00 zł
form
powder
Quality Segment
packaging
pkg of 10 mg (per vial)
mp
175-178 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 0.05 g/L
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[H]O[H].NC(=O)c1ccc[n+](c1)C2O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@@H]([C@@H]3O)P(O)(O)=O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C21H28N7O16P3.Na.H2O/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(45(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-47(38,39)44-46(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,5-6H2,(H7-,22,23,24,25,32,33,34,35,36,37,38,39);;1H2/q;+1;/p-1/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20?,21-;;/m1../s1
InChI key
NLIGHACCLYZCOM-FHQWUTKFSA-M
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description pkg of 10 mg (per vial) | description pkg of 5 mg (per vial) | description - | description vial of 10 mg, ~95% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| solubility water: 0.05 g/L | solubility - | solubility H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility 0.1 mg/mL, clear, colorless (0.01 N NaOH) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| mp 175-178 °C (dec.) (lit.) | mp 175-178 °C (dec.) (lit.) | mp - | mp - |
| packaging pkg of 10 mg (per vial) | packaging pkg of 5 mg (per vial) | packaging - | packaging vial of 10 mg |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium salt
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?