Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H10ClF3N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
358.70
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98%
form
powder
solubility
DMSO: soluble 22 mg/mL, H2O: insoluble <5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)c1ccc(Cl)cc1NC(=O)Nc2cccc(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C15H10ClF3N2O3/c16-9-4-5-11(13(22)23)12(7-9)21-14(24)20-10-3-1-2-8(6-10)15(17,18)19/h1-7H,(H,22,23)(H2,20,21,24)
InChI key
GNCZTZCPXFDPLI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GRIK1(2897)
Application
NS3694 may be used as an apoptosis inhibitor to study the relationship between the cellular mechanisms controlled by amputation-induced myeloid lineage activity.
Biochem/physiol Actions
NS3694 can prevent the active apoptosome complex formation.
NS3694 is an Inhibitor of apoptosome formation.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?